VWR® Traceable® Ultra, Digitalthermometer
Lieferant: VWR Collection
620-2081EA 316 CHF
620-2081 620-2079 620-2080
VWR® Traceable® Ultra, Digitalthermometer
Thermometer Digitalthermometer
Diese Thermometer passen in Kolben, Küvetten, Reagenzgläser und Becher und messen die Temperaturen in Lebensmitteln, Gasen, Proben, Reagenzien, Wasserbädern, Öfen, Inkubatoren und halbfesten Stoffen. Der lange Stiel ermöglicht es dem Benutzer, während des Umrührens von Lösungen in tiefen Gefäßen Messungen durchzuführen. Edelstahlfühler (Ø: 3,5 mm).
  • Fühler weitgehend chemikalienbeständig
  • Messwerte in °C werden jede Sekunde aktualisiert
  • Sicher in der Anwendung: Nahezu unzerbrechliche Kunststoff- und Edelstahlkonstruktion
Gewicht: < 28 g
Zertifizierungen: Gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Werden mit einer Batterie für ein Jahr Betriebsdauer, einem Traceable®-Kalibrierzertifikat und einer Schutzhülle geliefert.