SP Bel-Art Tischbeutel für biologische Gefahrenstoffe
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F131660000 F131660001
129-4922EA 51 CHF
129-4922 BELAF131660001
SP Bel-Art Tischbeutel für biologische Gefahrenstoffe
Beutel Entsorgungsbeutel
Leuchtend rote, autoklavierbare Beutel verfügen über eine lange Lasche, die sich einfach öffnen lässt. Sie sind mit dem Symbol für biologische Gefahrenstoffe und einem Sterilisationsindikator-Patch bedruckt und bestehen aus Polyethylen mit hohem Molekulargewicht und hoher Dichte (HMHD).
  • Verwendung als Handhabungsgerät für biologische Gefahrenstoffe: Kleine Größe ermöglicht es, den Beutel über die Hand zu stülpen, um Abfall sicher aufzunehmen
  • Dampfautoklavierbar bei 121 °C
Für eine platzsparende Entsorgungseinheit in Abzugshauben oder auf Tischplatten verwenden Sie den Poxygrid® Tischbeutelhalter für biologische Gefahrenstoffe (129-4948) und die Abdeckung (129-1475).
Zertifizierungen: Erfüllen die Reißfestigkeitstests ASTM 1922 und die Pfeilschlagtests ASTM 1709.