VWR® Traceable®, Thermometer, stoßfest
Lieferant: VWR
VWR® Traceable®
620-2065EA 105 CHF
620-2065
VWR® Traceable®, Thermometer, stoßfest
Thermometer Digitalthermometer
Dieses Thermometer verfügt über einen ausklappbaren Fühler, der in einem beliebigen Winkel positioniert werden kann.
  • Leicht ablesbares, großes Display mit großen Ziffern
  • „HOLD“-Funktion
  • Minimum-/Maximum-Messwerte über jeden beliebigen Zeitraum
  • Zusammengeklappt ist der Fühler geschützt und ermöglicht das Tragen des Thermometers am Armgurt oder in einer Tasche
Zertifizierungen: Gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Wird mit Batterie und Traceable®-Kalibrierzertifikat geliefert.