VWR® Traceable®, Software
Lieferant: VWR
VWR® Traceable®
630-2507EA 670 CHF
630-2507
VWR® Traceable®, Software
Software Labor-Software
Datenerfassungsprogramm für Thermometer mit Kommunikationsanschluss. Die Software ermöglicht den Anschluss von bis zu acht Instrumenten, die alle gleichzeitig auf einem Computer laufen. Zeichnet Intervallmessungen von 1 bis 10.000 Sekunden auf; zeigt minimale/maximale Messwerte an; verwendet einen Alarmmodus, der es dem Anwender ermöglicht, visuell, akustisch und per E-Mail benachrichtigt zu werden, wenn ein Alarm ausgelöst wird. Die Messwerte werden in einer Datei gespeichert, die angezeigt, gedruckt, oder auch in einem beliebigen Berichts- oder Tabellenformat gedruckt werden kann. Die Software wurde zur Funktion mit Windows® 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7 entwickelt.
  • Rund um die Uhr werden Benachrichtigungen über akustische/visuelle Alarme an den Computer des Anwenders, einen entfernten Computer oder eine beliebige E-Mail-Adresse gesendet
  • Schließen Sie einfach das Kabel an das Instrument und den USB-Anschluss (oder seriellen Anschluss) an, und die Daten werden erfasst
  • Erfasst Daten im Hintergrund während der Anwender an anderen Programmen weiterarbeitet
Lieferumfang: Umfasst eine CD, ein 180-mm-Kabel (USB-, serielle und Instrumenten-Anschlüsse), Kabel wird mit dem Instrument und Computer verbunden.