VWR® LP series, Präzisionswaagen
Lieferant: VWR Collection
611-2316EA 598 CHF
611-2316 611-2315 611-2314 611-2313 611-2312 611-3349 611-3363
VWR® LP series, Präzisionswaagen
Waagen
Robuste, kostengünstige Waagen, die ideal für Lehrzwecke und die Verwendung im Labor geeignet sind. Die Serie umfasst Waagen für einfache Wägeaufgaben, aber auch Waagen mit automatisierter interner Kalibrierung und GLP-Funktionen (Datum/Uhrzeit). Alle Modelle verfügen über Waagschalen aus Edelstahl.
  • Wählbare Filterstufen und Maßeinheiten
  • Auswahl zwischen einfachem LCD oder großem Grafikdisplay (G) mit zusätzlichen Funktionen für GLP und Rezeptur
Achtung: Waagen werden jetzt ohne internen Akku geliefert, um den aktuellen Transportvorschriften zuMore Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable