VWR® Pop-Up™, Gestelle für Zentrifugenröhrchen, zusammenklappbar
Lieferant: VWR
VWR®
211-0367EA 85.3 CHF
211-0367 211-0368 525-0511 525-0510
VWR® Pop-Up™, Gestelle für Zentrifugenröhrchen, zusammenklappbar
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP
  • Simple easy action to open and close
  • Designed to help organise storage of 15 and 50 ml tubes
  • Stackable in open or closed position
  • Imprinted grid aids quick identification and retrieval
  • Collapse flat (height 21 mm) for compact storage
Close flat for storage and 'pop up' for quick use.
Bitte beachten Widerstandsfähige PP-Konstruktion, jedoch nicht für die Reinigung in Autoklaven geeignet