2,2'-Bithiophen ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: 2,2′-Dithienyl, 2,2′-Bithienyl
A12335.03 A12335.06 A12335.14
A12335.03EA 68.7 CHF
A12335.03 A12335.06 A12335.14
2,2'-Bithiophen ≥98%
2,2'-Bithiophen
Purity: 98% CAS No.: 492-97-7 Molecular Formula: C8H6S2 Formula Weight: 166.27 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 30-33° Boiling Point: 260° Beilstein Reference: 3039 MDL No.: MFCD00005414
Formel: C₈H₆S₂
MW: 166,27 g/mol
Siedepunkt: 260 °C
Melting Pt: 30…33 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005414
CAS-Nummer: 492-97-7
EINECS: 207-767-2