2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiol
115310250 115311000 115310050
ACRO115310250EA 40 CHF
ACRO115310250 ACRO115311000 ACRO115310050
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol 98%
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₂H₂N₂S₃
MW: 150,25 g/mol
Melting Pt: 161…165 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003103
CAS-Nummer: 1072-71-5
EINECS: 214-014-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 162 °C (Dec)
Titration with NaOH ≥97.5 %