3,5-Diphenyl-1H-pyrazol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
337870050 337870250
ACRO337870050EA 65.8 CHF
ACRO337870050 ACRO337870250
3,5-Diphenyl-1H-pyrazol 99%
3,5-Diphenyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₅H₁₂N₂
MW: 220,27 g/mol
Melting Pt: 200…203 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039675
CAS-Nummer: 1145-01-3
EINECS: 214-543-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 204 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %