5-Methylbenzo[b]thiophen ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A12666.03
A12666.06
A12666.03EA
147
CHF
A12666.03
A12666.06
5-Methylbenzo[b]thiophen ≥97%
5-Methylbenzo[b]thiophen
Purity: 97%
CAS No.: 14315-14-1
Molecular Formula: C9H8S
Formula Weight: 148.23
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 71-73°/0.6mm
MDL No.: MFCD00052509
Formel:
C₉H₈S Siedepunkt: 71…73 °C (0.6 mmHg) Melting Pt: 32…36 °C Dichte: 1.11 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052509 CAS-Nummer: 14315-14-1 EINECS: 238-256-2 |