2-Ethyl-2-oxazolin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B23287.22 B23287.36
B23287.22EA 95.7 CHF
B23287.22 B23287.36
2-Ethyl-2-oxazolin ≥99%
2-Ethyl-2-oxazolin
Purity: 99% CAS No.: 10431-98-8 Molecular Formula: C5H9NO Formula Weight: 99.13 Flash Point: 29°(84°F) Refractive Index: 1.4370 Odour: Amine-like pH: 10-12 Melting Point: -62° Boiling Point: 128-129° Beilstein Reference: 105464 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00005302
Formel: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Siedepunkt: 128…129 °C
Melting Pt: –62 °C
Dichte: 0.981
Flash-Pt: 29 °C (84 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005302
CAS-Nummer: 10431-98-8
EINECS: 233-912-4
ADR: 8,II