9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid), Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: (9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
23186-1G 23186-5G
23186-1GEA 71.8 CHF
23186-1G 23186-5G
9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid), Supelco®
9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid)
Formel: C₁₅H₁₁ClO₂
MW: 258.7 g/mol
MDL Number: MFCD00001138
CAS-Nummer: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
UN: 2923
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1da9ad65ec6920fa35b7911c09832b0c6e043d1d&vid=3c23525972015b27dd0f1f9d4c1c8aaa23e03d93&prid=web&clid=SAPDAM