9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid)
Lieferant: Molekula
MOLEM11086183EA 0 CHF
MOLEM11086183
9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid)
9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid)
Formel: C₁₅H₁₁ClO₂
MW: 258,7 g/mol
MDL Number: MFCD00001138
CAS-Nummer: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
UN: 2923
ADR: 8,II