9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid)
Lieferant: Molekula
MOLE72095944-5GEA 0 CHF
MOLE72095944-5G
9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid)
9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid)
Formel: C₁₅H₁₁ClO₂
MW: 258,7 g/mol
MDL Number: MFCD00001138
CAS-Nummer: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
UN: 2923
ADR: 8,II