9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid)
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
BACE4004776.0025EA
89.9
CHF
BACE4004776.0025
9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid)
9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid)
Formel:
C₁₅H₁₁ClO₂ MW: 258,7 g/mol |
MDL Number:
MFCD00001138 CAS-Nummer: 28920-43-6 EINECS: 249-313-6 UN: 2923 ADR: 8,II |