9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid) 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO170940250EA 323 CHF
ACRO170940250 ACRO170940050 ACRO170941000 ACRO170940010
9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid) 98%
9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid)
Formel: C₁₅H₁₁ClO₂
MW: 258,7 g/mol
Melting Pt: 63 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001138
CAS-Nummer: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
HPLC ≥97.5 %
HPLC ≥94 %