2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxolan 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Stabilization:
Stabilised with silver
A11441.09
A11441.18
A11441.09EA
73.6
CHF
A11441.09
A11441.18
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxolan 95% stabilisiert
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxolan
Stabilized with silver
Purity: 95%
CAS No.: 18742-02-4
Molecular Formula: C5H9BrO2
Formula Weight: 181.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4790
Boiling Point: 68-70°/8mm
Beilstein Reference: 103516
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00003216
Formel:
C₅H₉BrO₂ MW: 181,03 g/mol Siedepunkt: 68…70 °C (8 mmHg) Dichte: 1.512 Flash-Pt: 65 °C (149 °F) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00003216 CAS-Nummer: 18742-02-4 EINECS: 242-551-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)