tert-Butylhydroperoxid ≥70% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: TBHP
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14006.0005 8.14006.0250
8.14006.0005EA 26.8 CHF
8.14006.0005 8.14006.0250
tert-Butylhydroperoxid ≥70% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
tert-Butylhydroperoxid
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Dichte: 0.94 g/cm3 (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002130
CAS-Nummer: 75-91-2
EINECS: 200-915-7
UN: 3109
ADR: 5.2 (8),
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 130 - 150 g/l (20 °C)
Melting Point -3 °C
Boiling Point 37 °C (20 hPa)
Vapor Pressure 232 hPa (60 °C)
Flash Point 38 °C
Refractive Index 1.4015 (20 °C, 589 nm)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 5.2
Hazard Class Description Organic peroxide