Methylstyrol (Isomerengemisch) stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Stabilization: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22098.0100 8.22098.1000 8.22098.9045
8.22098.0100EA 41.9 CHF
8.22098.0100 8.22098.1000 8.22098.9045
Methylstyrol (Isomerengemisch) stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methylstyrol (Isomerengemisch)
Formel: C₉H₁₀
MW: 118.18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00168066
CAS-Nummer: 25013-15-4
EINECS: 215-292-7
UN: 2618
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.09 g/l (20 °C)
Melting Point -77 °C
Molar Mass 118.18 g/mol
Boiling Point 168 °C
Vapor Pressure 1.47 hPa (20 °C)
Flash Point 52 °C
Explosion Limit 1.1 - 5.2 %(V)
Density 0.893 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 575 °C
Synonyms Vinyltoluene
Hill Formula C9H10
Chemical Formula 3/4-(CH3)C6H4CH=CH2