Thiophen-2-carbonsäurechlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Thiophenecarbonyl chloride, Thiophene-2-carboxylic acid chloride
187770250 187771000
ACRO187770250EA 39.9 CHF
ACRO187770250 ACRO187771000
Thiophen-2-carbonsäurechlorid 98%
Thiophen-2-carbonsäurechlorid
Formel: C₅H₃ClOS
MW: 146.6 g/mol
Dichte: 1.37 g/cm³
Flash-Pt: 90 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005428
CAS-Nummer: 5271-67-0
EINECS: 226-092-4
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5890 to 1.5910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %