Bismutantimonid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A17014.09
A17014.18
A17014.09EA
133
CHF
A17014.09
A17014.18
Bismutantimonid 99%
Bismutantimonid
Purity: 99.99%
CAS No.: 12323-19-2
Molecular Formula: BiSb
Formula Weight: 330.73
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00014196
Formel:
BiSb Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014196 CAS-Nummer: 12323-19-2 UN: 1549 ADR: 6.1,III |