2,4-Thiazolidindion ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A13496.22EA 347 CHF
A13496.22 A13496.14
2,4-Thiazolidindion ≥99%
2,4-Thiazolidindion
Formel: C₃H₃NO₂S
MW: 117,13 g/mol
Siedepunkt: 178…179 °C (19 mmHg)
Melting Pt: 123…126 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005478
CAS-Nummer: 2295-31-0
EINECS: 218-941-2