(Phenylthio)acetonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(Phenylthio)acetonitrile
A12869.14 A12869.22
A12869.14EA 195 CHF
A12869.14 A12869.22
(Phenylthio)acetonitril ≥98%
(Phenylthio)acetonitril
Purity: 98% CAS No.: 5219-61-4 Molecular Formula: C6H5SCH2CN Formula Weight: 149.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5820 Odour: Unpleasant Boiling Point: 146-147°/14mm Beilstein Reference: 2042078 MDL No.: MFCD00019831
Formel: C₈H₇NS
Siedepunkt: 146…147 °C (14 mmHg)
Dichte: 1.142
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019831
CAS-Nummer: 5219-61-4
EINECS: 226-013-3