Dinatriumfumarat zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms: Disodium Fumarate, Fumaric acid disodium salt, Fumaric Acid Disodium Salt, Sodium fumarate
MQ200
8.20584.0100 8.20584.0500 8.20584.1000 8.20584.9025
8.20584.0100EA 31.4 CHF
8.20584.0100 8.20584.0500 8.20584.1000 8.20584.9025
Dinatriumfumarat zS, Sigma-Aldrich®
Dinatriumfumarat
Formel: C₄H₂Na₂O₄
MW: 160.04 g/mol
MDL Number: MFCD00064567
CAS-Nummer: 17013-01-3
EINECS: 241-087-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 228 g/l (25 °C)
Molar Mass 160.04 g/mol
pH 7 - 8 (50 g/l, H2O)
Synonyms Fumaric acid disodium salt
Hill Formula C4H2Na2O4
Chemical Formula NaOOCCH=CHCOONa