Natriummercaptoacetat (Natriumthioglycolat) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Thioglycolic Acid, Thioglycolic Acid Sodium Salt, Mercaptoacetic acid, sodium salt
148890500 148890010 148892500
ACRO148890500EA 76.3 CHF
ACRO148890500 ACRO148890010 ACRO148892500
Natriummercaptoacetat (Natriumthioglycolat) 98%
Natriummercaptoacetat (Natriumthioglycolat)
Formel: HSCH₂COONa
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00043386
CAS-Nummer: 367-51-1
EINECS: 206-696-4
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥97.5 %
Elemental Analysis 11.41 to 11.99 % (N)