Allylchlorformiat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
221740500 221741000
ACRO221740500EA 156 CHF
ACRO221740500 ACRO221741000
Allylchlorformiat 97%
Allylchlorformiat
Formel: C₄H₅ClO₂
Siedepunkt: 109…110 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.13 g/cm³
Flash-Pt: 31 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000648
CAS-Nummer: 2937-50-0
EINECS: 220-916-6
UN: 1722
ADR: 6.1,
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %