Catecholviolett
Lieferant: Molekula
MOLE21118006-5GEA 0 CHF
MOLE21118006-5G
Catecholviolett
Catecholviolett
Formel: C₁₉H₁₄O₇S
MW: 386,38 g/mol
MDL Number: MFCD00005868
CAS-Nummer: 115-41-3
EINECS: 204-088-3