Catecholviolett
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B23513.14EA
309
CHF
B23513.14
B23513.06
Catecholviolett
Catecholviolett
Formel:
C₁₉H₁₄O₇S MW: 386,38 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005868 CAS-Nummer: 115-41-3 EINECS: 204-088-3 |