Aurintricarbonsäure
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A15905.06
A15905.14
A15905.22
A15905.06EA
113
CHF
A15905.06
A15905.14
A15905.22
Aurintricarbonsäure
Aurintricarbonsäure
CAS No.: 4431-00-9
Molecular Formula: C22H14O9
Formula Weight: 422.35
Melting Point:
Formel:
C₂₂H₁₄O₉ MW: 422,35 g/mol Melting Pt: >300 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011663 CAS-Nummer: 4431-00-9 EINECS: 224-628-1 |