3-Amino-5-methyl-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
368030250
368031000
368030050
ACRO368030250EA
79.3
CHF
ACRO368030250
ACRO368031000
ACRO368030050
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazol 97%
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₇N₃ Melting Pt: 41…43 °C Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00075180 CAS-Nummer: 31230-17-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to orange Solid or viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |