Melatonin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14537.0001 8.14537.0005
8.14537.0001EA 69.6 CHF
8.14537.0001 8.14537.0005
Melatonin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Melatonin
Formel: C₁₃H₁₆N₂O₂
MDL Number: MFCD00005655
CAS-Nummer: 73-31-4
EINECS: 200-797-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 116 - 118 °C
Molar Mass 232.28 g/mol
Synonyms N-Acetyl-5-methoxytryptamine
Hill Formula C13H16N2O2