Cumarin-3-carbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L07133.22EA
332
CHF
L07133.22
L07133.14
Cumarin-3-carbonsäure ≥98%
Cumarin-3-carbonsäure
Formel:
C₁₀H₆O₄ MW: 190,16 g/mol Melting Pt: 190…193 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006852 CAS-Nummer: 531-81-7 EINECS: 208-518-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2563 |