2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
151940250 151942500 151940050
ACRO151940250EA 101 CHF
ACRO151940250 ACRO151942500 ACRO151940050
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol 99%
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol
Formel: C₉H₁₉NO
MW: 157,26 g/mol
Melting Pt: 129…133 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005983
CAS-Nummer: 2403-88-5
EINECS: 219-291-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %