4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Hydroxy-TEMPO, TEMPOL, freies Radikal)
Lieferant: Molekula
MOLE73749999-5GEA
0
CHF
MOLE73749999-5G
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Hydroxy-TEMPO, TEMPOL, freies Radikal)
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Hydroxy-TEMPO, TEMPOL)
Formel:
C₉H₁₈NO₂ MW: 172,25 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006478 CAS-Nummer: 2226-96-2 EINECS: 218-760-9 |