4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Hydroxy-TEMPO, TEMPOL) 98% radical_free
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxy-1-piperidinyloxy radical, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, Tempol
175050010 175050050 175050250
ACRO175050010EA 45 CHF
ACRO175050010 ACRO175050050 ACRO175050250
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Hydroxy-TEMPO, TEMPOL) 98% radical_free
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Hydroxy-TEMPO, TEMPOL)
Formel: C₉H₁₈NO₂
MW: 172.25 g/mol
Melting Pt: 69…73 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006478
CAS-Nummer: 2226-96-2
EINECS: 218-760-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥97.5 %