4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Amino-TEMPO freies Radikal)
Lieferant: Molekula
MOLEM64667867EA
0
CHF
MOLEM64667867
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Amino-TEMPO freies Radikal)
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Amino-TEMPO)
Formel:
C₉H₁₉N₂O MW: 171,26 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006479 CAS-Nummer: 14691-88-4 EINECS: 238-738-2 |