1-Methyl-2-piperidinmethanol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B22187.06
B22187.14
B22187.22
B22187.06EA
46.2
CHF
B22187.06
B22187.14
B22187.22
1-Methyl-2-piperidinmethanol ≥98%
1-Methyl-2-piperidinmethanol
Purity: 98%
CAS No.: 20845-34-5
Molecular Formula: C7H15NO
Formula Weight: 129.20
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.4830
Boiling Point: 79-80°/7mm
Beilstein Reference: 103612
MDL No.: MFCD00006494
Formel:
C₇H₁₅NO MW: 129,2 g/mol Siedepunkt: 79…80 °C (7 mmHg) Dichte: 0.984 Flash-Pt: 81 °C (177 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006494 CAS-Nummer: 20845-34-5 EINECS: 244-078-6 |