Denatoniumbenzoat
Lieferant: Molekula
MOLE90005192-5GEA 0 CHF
MOLE90005192-5G
Denatoniumbenzoat
Denatoniumbenzoat
Formel: C₂₈H₃₄N₂O₃
MW: 446,59 g/mol
MDL Number: MFCD00031578
CAS-Nummer: 3734-33-6
EINECS: 223-095-2