Denatoniumbenzoat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10661000EA
94.7
CHF
EHERC10661000
Denatoniumbenzoat
Denatoniumbenzoat
Formel:
C₂₈H₃₄N₂O₃ MW: 446,59 g/mol |
MDL Number:
MFCD00031578 CAS-Nummer: 3734-33-6 EINECS: 223-095-2 |