1-Amino-3,3-diethoxypropan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
269850250
269851000
ACRO269850250EA
120
CHF
ACRO269850250
ACRO269851000
1-Amino-3,3-diethoxypropan 97%
1-Amino-3,3-diethoxypropane
Formel:
C₇H₁₇NO₂ Siedepunkt: 72 °C (16hPa) Dichte: 0.91 g/cm³ Flash-Pt: 78 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00142581 CAS-Nummer: 41365-75-7 UN: 2735 ADR: 8,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4233 to 1.4253 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)