6-Dodecin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L11262.06
L11262.14
L11262.06EA
110
CHF
L11262.06
L11262.14
6-Dodecin ≥98%
6-Dodecyne
Purity: 98%
CAS No.: 6975-99-1
Molecular Formula: C12H22
Formula Weight: 166.31
Refractive Index: 1.4390
Boiling Point: 99-100°/4mm
MDL No.: MFCD00041658
Formel:
C₁₂H₂₂ Siedepunkt: 99…100 °C (4 mmHg) Dichte: 0.790 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041658 CAS-Nummer: 6975-99-1 |