Ethylisobutyrylacetat ≥94%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 4-methyl-3-oxopentanoate
L09016.06 L09016.14 AB171496.0025
L09016.06EA 46.7 CHF
L09016.06 L09016.14 ABCRAB171496.0025
Ethylisobutyrylacetat ≥94%
Ethylisobutyrylacetat
Purity: 94% CAS No.: 7152-15-0 Molecular Formula: C8H14O3 Formula Weight: 158.20 Flash Point: 53°(127°F) Refractive Index: 1.4265 Melting Point: -9° Boiling Point: 172-174° Beilstein Reference: 636726 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009198
Formel: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2 g/mol
Siedepunkt: 172…174 °C
Melting Pt: –9 °C
Dichte: 0.980
Flash-Pt: 53 °C (127 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009198
CAS-Nummer: 7152-15-0
EINECS: 230-491-9
UN: 3272
ADR: 3,III