2-(Methylthio)ethanol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L05442.06
L05442.14
L05442.22
L05442.06EA
45.8
CHF
L05442.06
L05442.14
L05442.22
2-(Methylthio)ethanol ≥99%
2-(Methylthio)ethanol
Purity: 99%
CAS No.: 5271-38-5
Molecular Formula: C3H8OS
Formula Weight: 92.16
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4944
Odour: Stench
Boiling Point: 169-171°
Beilstein Reference: 1731081
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00002908
Formel:
C₃H₈OS Siedepunkt: 169…171 °C Dichte: 1.060 Flash-Pt: 70 °C (158 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002908 CAS-Nummer: 5271-38-5 EINECS: 226-090-3 ADR: 9,III |