2-(Methylthio)ethanol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
210100250 210100050 210101000
ACRO210100250EA 69.4 CHF
ACRO210100250 ACRO210100050 ACRO210101000
2-(Methylthio)ethanol 99%
2-(Methylthio)ethanol
Formel: C₃H₈OS
Dichte: 1,06 g/cm³
Flash-Pt: 70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002908
CAS-Nummer: 5271-38-5
EINECS: 226-090-3
UN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4934 to 1.4954 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %