Ethylcyanformiat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L15777.14
L15777.06
L15777.22
L15777.14EA
229
CHF
L15777.14
L15777.06
L15777.22
Ethylcyanformiat ≥99%
Ethylcyanformiat
Purity: 99%
CAS No.: 623-49-4
Molecular Formula: NCCO2CH2CH3
Formula Weight: 99.09
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.3820
Boiling Point: 115-116°
Beilstein Reference: 635955
UN No.: 3275
MDL No.: MFCD00001836
Formel:
C₄H₅NO₂ Siedepunkt: 115…116 °C Dichte: 1.003 Flash-Pt: 24 °C (75 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001836 CAS-Nummer: 623-49-4 EINECS: 210-797-9 UN: 3275 ADR: 6.1,II |