Ethanol vergällt absolut (unversteuert) ≥99,8% (basierend auf denaturierungsmittelfreier Substanz), Purum A15 T1 (vergällt mit 1% Toluol)
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
02880-10LEA 307.46 CHF
02880-10L
Ethanol vergällt absolut (unversteuert) ≥99,8% (basierend auf denaturierungsmittelfreier Substanz), Purum A15 T1 (vergällt mit 1% Toluol)
Ethanol vergällt
Formel: H₃CCH₂OH
MW: 46,07 g/mol
Siedepunkt: 78 °C (1,013 hPa)
Melting Pt: -130 °C
Dichte: 0,80 g/cm3
Flash-Pt: 9 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 203-625-9
UN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity without addives GC) Min. 99.8 Gew.%
Refractive index (n 20/D) 1.362 - 1.364
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.3 %
Toluene (GC) 0.9 - 1.5 %
Autoignition Temperature 683 °F
Vapor Density 1.59 (vs air)
Explosion Limit 19 %, 60 °F
Refractive Index n20/D 1.363