L(+)-Ornithin Hydrochlorid
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
4031133.0250
4031133.1000
BACE4031133.0250EA
0
CHF
BACE4031133.0250
BACE4031133.1000
L(+)-Ornithin Hydrochlorid
L(+)-Ornithin Hydrochlorid
Formel:
C₅H₁₂N₂O₂·HCl |
MDL Number:
MFCD00064562 CAS-Nummer: 3184-13-2 EINECS: 221-678-6 |