Bismut-Standardlösung, 1000 mg/L Bi in 5%iger Salpetersäure (aus Bi) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88054.AE 88054.AP
88054.AEEA 74.8 CHF
88054.AE 88054.AP
Bismut-Standardlösung, 1000 mg/L Bi in 5%iger Salpetersäure (aus Bi) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Wismut-Standards
Molecular Formula: Bi in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST