Dihydrocumarin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Chroman-2-One, 1,2-Benzodihydropyrone
B21229.0E B21229.22 B21229.36
B21229.0EEA 732 CHF
B21229.0E B21229.22 B21229.36
Dihydrocumarin ≥99%
Dihydrocumarin
Purity: 99% CAS No.: 119-84-6 Molecular Formula: C9H8O2 Formula Weight: 148.16 Flash Point: 130°(266°F) Refractive Index: 1.5560 Melting Point: 24-25° Boiling Point: 272° Beilstein Reference: 4584 MDL No.: MFCD00006881
Formel: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Siedepunkt: 272 °C
Melting Pt: 24…25 °C
Dichte: 1.169
Flash-Pt: 130 °C (266 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006881
CAS-Nummer: 119-84-6
EINECS: 204-354-9