Ethylbutyrylacetat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl Butyrylacetate, Ethyl 3-oxohexanoate
118190250 118191000
ACRO118190250EA 42.1 CHF
ACRO118190250 ACRO118191000
Ethylbutyrylacetat 98%
Ethylbutyrylacetat
Formel: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2 g/mol
Siedepunkt: 104 °C (22 mmHg)
Dichte: 1 g/cm³
Flash-Pt: 78 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009401
CAS-Nummer: 3249-68-1
EINECS: 221-835-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4290 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %